Få mere at vide
n-Hexatriacontan, 97+%
Artikelnummer. 11354167
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354167 10 g 10g
11344167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11354167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031641.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 630-06-8 | C36H74 | 506,99 g/mol
n-Hexatriacontane bruges som paraffinvoks og i stearinlys. Det bruges som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af lavere alkaner ved krakning. Det bruges også til f.eks. vejbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-06-8
Molekylær formel C36H74
Molekylvægt (g/mol) 506.99
MDL nummer MFCD00009413
InChI nøgle YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexatriacontane, hexatriacontane, ch3-ch2 34-ch3, hexatriacontane, analytical standard, hexatriacontane, n, acmc-1b3b7, n-hexatriacontane 10g
PubChem CID 12412
ChEBI CHEBI:72688
IUPAC navn hexatriacontane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexatriacontane
Smeltepunkt 76,2 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.779 g/mL
Kogepunkt 497 °C
Brydningsindeks 1.4573
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 506.95
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Wax