Få mere at vide
n-Hexatriacontane 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323994
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323994 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323994 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14199000HE100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Analyt- eller komponentnavne n-Hexatriacontane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C36 H74
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn hexatriacontane
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Molekylvægt (g/mol) 506.97
Mængde 1 ml
Formel vægt 506,5791 g/mol