Få mere at vide
N-Hexanoylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hexanoylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1256842-52-0 |
| Molekylær formel | C8 D2 H13 N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-(1-oxohexyl)- (ACI), N-(1-Oxohexyl)glycine-2,2-d2 (ACI), N-Hexanoylglycine-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO3/c1-2-3-4-5-7(10)9-6-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(hexanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.222 |
| Formel vægt | 175.118 g/mol |
| Vis mere |