Få mere at vide
N-Hexanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10151760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10151760 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10151760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0440/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 142-62-1
Smeltepunkt -3°C
Farve Yellow
Kogepunkt 202°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C6H12O2
MDL nummer 4421
Mængde 250 mL
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
InChI nøgle FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formel vægt 116.16g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.