Få mere at vide
n-hexan, spektrofotometrisk kvalitet, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348397
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348397 4 x 1 L 4 L
11338397 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11348397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032454.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-hexan brugt i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt °C to 95°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.659
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -23°C (-9°F)
Lugt Weak, characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.375
Analyseprocentområde >95%
Damptryk 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
FN nummer 1208; Colorless
Beilstein 1730733
Kogepunkt 69°C
Opløselighedsinformation Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formel vægt 86.18
Grad Spektrofotometrisk