Få mere at vide
n-hexan, spektrofotometrisk kvalitet, 95+%, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051659
Mængde:
200 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
800ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11318888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041727.AH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-hexan bruges i formuleringen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning, som rengøringsmiddel, affedtningsmiddel. Det bruges til at udvinde spiselige olier fra frø og grøntsager, et ikke-polært opløsningsmiddel i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.659 g/mL
Kogepunkt 69°C
Mængde 200 mL
Flammepunkt -23°C (-9°F)
Lugt Weak, characteristic
Emballage ChemSeal™ Flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.375
FN nummer UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥95%
Grad Spektrofotometrisk