Få mere at vide
n-Hexan, spektrofotometrisk kvalitet, 95+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
n-hexan bruges i formuleringen af lim til sko, læderprodukter og tagdækning, som rengøringsmiddel, affedtningsmiddel. Det bruges til at udvinde spiselige olier fra frø og grøntsager, et ikke-polært opløsningsmiddel i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Tæthed | 0.659 g/mL |
| Mængde | 200 mL |
| Flammepunkt | -23 °C (-9 °F) |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Emballage | ChemSeal™ Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.375 |
| FN nummer | UN1208 |
| Vis mere |