Få mere at vide
n-hexan, Puriss. pa, Reagent ACS, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16665903
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16665903 200 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16665903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65801200L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
CAS 110-54-3
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt -26°C
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
MDL nummer MFCD02179311
Kogepunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Grad ACS