Få mere at vide
n-hexan, til GC Plus, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16625913
Skift visning
:
7 L
Artikelnummer.
16625913 7 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16625913 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 658297LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
CAS 110-54-3
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt -26°C
Molekylær formel C6H14
MDL nummer MFCD02179311
Kogepunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18