Få mere at vide
n-hexan, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 1 |
| Tæthed | 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | -26°C |
| Kogepunkt | 66°C to 69°C (1013 hPa) |