Få mere at vide
n-Hexan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471142 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471142 0.5 mL -
11461142 100 mL -
11428312 250 mL -
11481142 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11471142 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219522090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
n-hexan, ≥99%, flydende
  • Hexadecan er blevet brugt som et faseændringsmateriale (PCM ) til fremstilling af hexadecan/xGnP (eksfolieret grafit nanoplade), en komposit PCM fyldt med xGnP. Hexadecan (n-hexadecan) er et alifatisk langkædet kulbrinte. Det er et referencebrændstof med cetantallet 100 og bruges til at bestemme cetantallet for dieselbrændstoffer. Mekanismen for oxidation af hexadecan i gasfasen er blevet beskrevet. Densiteten, lydens hastighed, adiabatisk kompressibilitet og komprimeret væskedensitet af hexadecan er blevet bestemt. Ydeevnen af platin/zeolit-katalysatorer til hydroisomerisering af n-hexadecan er blevet vurderet. Den termiske nedbrydning af n-hexadecan danner n-alkaner og 1-alkener som nøgleprodukter.
Chemical Identifiers
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95 °C (litteratur)
Navn note Til ACS-analyse
Farve 1 (APHA)
Tæthed 0,66 ved 20 °C (vand = 1); 0,659 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 0.5 mL
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.375 (bogstaveligt)
Rester efter fordampning <0 ppm
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.674
Damptryk 124 mm Hg ved 20 °C, 150 mm Hg ved 24,8 °C; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(Lit.)
FN nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kogepunkt 69 °C (litteratur)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 86.18
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Hexan
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i