Få mere at vide
n-Hexane, Environmental Grade, 95+%
Artikelnummer. p-4408263
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11359747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042100.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
For Pesticide Residue, Environmental and GC Analysis | CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Pesticidrester, miljø- og GC-analyse.n-Hexan bruges i spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som opløsningsmiddel til at udvinde spiselige olier fra frø og vegetabilske afgrøder. Kommercielle kvaliteter af hexan bruges som opløsningsmidler til lim, lak og blæk, rengøringsmiddel (affedtningsmiddel) i trykkeriindustrien, væske i lavtemperaturtermometre. andre anvendelser er som brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter og laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt °C to 95°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.659
Kogepunkt 69°C
Mængde 1 L
Flammepunkt -23°C (-9F)
Tændingspunkt 240°C (464°F)
Lugt Weak, characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.375
Analyseprocentområde >95%
Beilstein 1730733
Opløselighedsinformation Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formel vægt 86.18
Grad Miljø
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane, Environmental Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i