Få mere at vide
n-Hexane, Environmental Grade, 95+%
Beskrivelse
Pesticidrester, miljø- og GC-analyse.n-Hexan bruges i spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som opløsningsmiddel til at udvinde spiselige olier fra frø og vegetabilske afgrøder. Kommercielle kvaliteter af hexan bruges som opløsningsmidler til lim, lak og blæk, rengøringsmiddel (affedtningsmiddel) i trykkeriindustrien, væske i lavtemperaturtermometre. andre anvendelser er som brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter og laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| Smeltepunkt | °C to 95°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.659 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -23°C (-9F) |
| Tændingspunkt | 240°C (464°F) |
| Lugt | Weak, characteristic |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |