Få mere at vide
N-Hexan-d14, TRC
Artikelnummer. 30389469
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30389469 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30389469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294473100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexane-d14
CAS 21666-38-6
Molekylær formel C6 D14
Mængde 100 mg
Synonym Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan
Molekylvægt (g/mol) 100.26
Formel vægt 100.197