Få mere at vide
n-Hexane-d14, for NMR, packaged in ampoules, 99% atom D, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10378790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Ampule packed in Plastic container
Artikelnummer.
10378790 1g; Ampule packed in Plastic container
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10378790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane-d14
Navn note 99 atom% D, for NMR
Tæthed 0.9600g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Mængde 1g
CAS 21666-38-6
Molekylær formel C6H14
Lineær formel D3C(CD2)4CD3
MDL nummer MFCD00037562
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (²H₁₄)hexane
Molekylvægt (g/mol) 100.26
PubChem CID 140854
Formel vægt 100.28
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane-d14
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.