Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane-d14 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99,5+ atom % D |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Deuterium (D) | 99,50% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | D3C(CD2)4CD3 |
| Formel vægt | 100.28 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Hexane-d14
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.