Få mere at vide
n-Hexan-d{14}, 99% (Isotop)
Artikelnummer. 11314368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314368 5 g 5g
11304368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11314368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042312.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100,26 g/mol
n-hexan-d{14} er en deuteriummærket n-hexan, der bruges som et organisk mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21666-38-6
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 100.26
MDL nummer MFCD00037562
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane-d{14}
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Tæthed 0.767 g/mL
Flammepunkt −23 °C (−9 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 5 g
Smeltepunkt -95 °C
Kogepunkt 69 °C
FN nummer UN1208
Opløselighedsinformation Blander sig med de fleste organiske opløsningsmidler, kloroform, ether og alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 100.29
Procent renhed 99%