Tekniske data
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 160mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.31 mPaS at 20°C |
| Kogepunkt | 69°C |
| Formel vægt | 86.18g/mol |