Få mere at vide
n-hexan, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518474 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15518474 2.5 L 2.5 L
15508474 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15518474 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8088.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -94,3 °C
Tæthed 0,659 g/cm³ (20 °C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -22 °C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning Maks. 5 ppm
Analyseprocentområde min. 99%
FN nummer 1208
Vand Max. 0,02%
Kogepunkt 69 °C (1013 hPa)