Tekniske data
| Smeltepunkt | -94.3°C |
| Tæthed | 0.659 g/cm³ (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | -22°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter fordampning | max. 5 ppm |
| Analyseprocentområde | min. 99% |
| FN nummer | 1208 |
| Vand | max. 0.02% |
| Kogepunkt | 69°C (1013 hPa) |