Få mere at vide
n-Hexan, vandfri
Artikelnummer. 11329368
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329368 1 L 1 L
11309368 250 mL 250ml
11319368 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11329368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043263.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1343.30 DKK
    1154.65 DKK / 1 L
    Spare 188.65 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Opløsningsmiddel i Sol-Gel-forløberapplikationer | CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86,18 g/mol
n-hexan bruges som opløsningsmiddel til at udvinde spiselige olier fra frø og vegetabilske afgrøder. Kommercielle kvaliteter af hexan bruges som opløsningsmidler til lim, lak og blæk, rengøringsmiddel (affedtningsmiddel) i trykkeriindustrien, væske i lavtemperaturtermometre. Andre anvendelser er som brændstof og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter og laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt °C til 95 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,659 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt -23 °C (-9 °F)
Tændingspunkt 240 °C (464 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.375
Damptryk 120 mm Hg ved 20 °C
FN nummer 1208
Beilstein 1730733
Kogepunkt 69 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform, acetone og ether.
Formel vægt 86.18
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane