Få mere at vide
n-hexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045245
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11392357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09938.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-hexan bruges som opløsningsmiddel til at udvinde spiselige olier fra frø og vegetabilske afgrøder. Kommercielle kvaliteter af hexan bruges som opløsningsmidler til lim, lak og blæk, rengøringsmiddel (affedtningsmiddel) i trykkeriindustrien, væske i lavtemperaturtermometre. Andre anvendelser er som brændstof og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter og laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-hexan bruges som opløsningsmiddel til at udvinde spiselige olier fra frø og vegetabilske afgrøder. Kommercielle kvaliteter af hexan bruges som opløsningsmidler til lim, lak og blæk, rengøringsmiddel (affedtningsmiddel) i trykkeriindustrien, væske i lavtemperaturtermometre. Andre anvendelser er som brændstof og brændstoftilsætningsstoffer, mellemprodukter og laboratoriekemikalier.
Opløselighed Blandbar med alkohol, chloroform
, acetone og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med dinitrogentetraoxid. Opbevares i et køligt og tørt miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.659
Kogepunkt 69°C
Mængde 50 mL
Flammepunkt −23°C (−9°F)
Lugt Weak, Characteristic
Brydningsindeks 1.375
FN nummer UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formel vægt 86.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hexane