Få mere at vide
n-hexan, 99 %, ChromAR™ Opløsningsmiddel, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15528724
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15528724 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15528724 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 671325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrent opløsningsmiddel, der opfylder ACS-specifikationerne og er velegnet til væskekromatografi og UV-spektrofotometri.
Macron Fine Chemicals mærke ChromAR™ opløsningsmidler er ideelle til brug i analytisk test på en lang række markeder, hvor konsistens og pålidelighed er påkrævet. Disse reagenser fremstilles under streng fremstillingspraksis til en række forskellige væskekromatografiapplikationer.
  • Konsistente gradientprofiler for reproducerbare resultater, —ideelle til konsistente mobile faser
  • Lav UV-absorbans
  • Flade basislinjer
  • Lav rest efter fordampning
  • Lav vandstand
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Absorbans Max. 0.15 (at 210nm), Max. 0.05 (at 220nm), Max. 0.02 (at 230nm), Max. 0.009 (at 240nm)
CAS 110-54-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.66g/cm3 (at 20°C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −22°C
Tændingspunkt 240°C
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Suitable for HPLC, UV-Spectrophotometry and UV applications
Rester efter fordampning ≤0.0005%
Titrerbar syre ≤0.0005meq/g
Molekylær formel C6H14
Titrerbar base ≤0.0003meq/g
MDL nummer MFCD02179311
Viskositet 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Vand ≤0.01%
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kogepunkt 69°C
Opløselighedsinformation 0.1g/L in water
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Procent renhed ≥99%
Grad ChromAR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.