Få mere at vide
n-Hexan, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10502951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502951 1 L Glasflaske 1 L
10265490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10194473 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10502951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160780010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95.0°C
CAS min % 99.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Rester efter fordampning 0.002 % max.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.659
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
FN nummer 1208
Vand 0.02% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 142
Merck Index 15, 4732
Kogepunkt 69.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.