Få mere at vide
n-Hexan, 97+%, for HPLC, ACS-reagens, opfylder kravet. af Reag. Ph.Eur.
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Tæthed | 0.6590g/mL |
| Kogepunkt | 69,0 °C |
| Flammepunkt | −22 °C |
| Analyseprocentområde | 97% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)4CH3 |
| Brydningsindeks | 1,3748 til 1,3810 |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Hexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.