Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| Smeltepunkt | -95.0°C |
| CAS min % | 96.0 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.6590g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −22°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Hexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.