Få mere at vide
n-Hexan, 95%, til restanalyse, til sporanalyse af polyaromatiske kulbrinter
Product Code. 10796232 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10796232 1 L Glasflaske 1 L
10575801 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10796232 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 326780010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    539.56 DKK / 1 L
    Spare 20.44 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Add to basket
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95.0°C
Absorbans 0.004 max. at 270nm, 0.097 max. at 220nm, 0.602 max. at 200nm
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Rester efter fordampning 0.0002% max.
Analyseprocentområde 95%
Specifik vægtfylde 0.659
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Vand 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 142
Merck Index 15, 4732
Kogepunkt 69.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed 95%
Grad Restanalyse