Få mere at vide
n-Hexan, 95%, til restanalyse, til sporanalyse af polyaromatiske kulbrinter
Artikelnummer. 10575801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10575801 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10796232 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10575801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    1074.64 DKK / 2.5 L
    Spare 95.36 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95,0 °C
Absorbans 0,004 maks. ved 270 nm, 0,097 maks. ved 220 nm, 0,602 maks. ved 200 nm
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6590g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −22 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3748 til 1,3810
Rester efter fordampning 0,0002% maks.
Analyseprocentområde 95%
Specifik vægtfylde 0.659
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 01, 142
Merck Index 15, 4732
Kogepunkt 69,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed 95%
Grad Restanalyse