Artikelnummer. 10386591
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10386591
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
10565671
1 L
Glasflaske
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10386591
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
326710025
935.00 DKK 903.00 DKK / 2.5 L Spare 32.00 DKK 3% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
Kemiske identifikatorer
CAS
110-54-3
Molekylær formel
C6H14
Molekylvægt (g/mol)
86.18
MDL nummer
MFCD02179311
InChI nøgle
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC navn
hexan
SMIL
CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Hexane
Smeltepunkt
-95,0 °C
Navn note
ECD-testet
Absorbans
0,602 maks. ved 200 nm
CAS min %
94.0
CAS Max %
100.0
Tæthed
0.6590g/mL
Mængde
2.5 L
Flammepunkt
−22 °C
Emballage
Glasflaske
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1,3748 til 1,3810
Rester efter fordampning
0,0002% maks.
Analyseprocentområde
95%
Specifik vægtfylde
0.659
Lineær formel
CH3 (CH2 )4 CH3
Viskositet
0,31 mPa (20 °C)
Vand
0,005% maks. (Koulometrisk)
Beilstein
01, 142
Merck Index
15, 4732
Kogepunkt
69,0 °C
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether og kloroform
Formel vægt
86.18
Procent renhed
95%
Grad
Restanalyse
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?