Få mere at vide
n-hexan, 95 %, Optima™ til HPLC og GC/MS, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-3105780 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Amber Soda Lime Glas
Safe-Cote™ Amber glas
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16594334
Brand: Fisher Chemical H3061
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel velegnet til HPLC, spektrofotometri og GC/MS-analyse
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser for jævnere basislinjer
  • Testet for GC/MS egnethed
  • Opfylder også ACS specifikationer
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Absorbans 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.659g/cm³
Kogepunkt 69°C
Mængde 1 L
Identifikation Pass Test
Emballage Amber Soda Lime Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Also meets ACS specifications
Brydningsindeks 1.3710 to 1.3750 (at 25°C)
Analyseprocentområde 95%
Rester efter fordampning 1ppm max.
Damptryk 160mbar at 20°C
FN nummer 1208
Viskositet 0.31 mPa/s at 20°C
Vand 0.01% max.
Formel vægt 86.17
Grad OPTIMA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane