Få mere at vide
n-hexan, 95 %, Optima™ til HPLC og GC/MS, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 16514344 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Amber Soda Lime Glas
Safe-Cote™ Amber glas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
16514344 4 L Safe-Cote™ Amber glas
16594334 1 L Amber Soda Lime Glas
16504344 4 L Amber Soda Lime Glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16514344 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H306SK4
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel velegnet til HPLC, spektrofotometri og GC/MS-analyse
  • Screenet for fluorescerende og UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser for jævnere basislinjer
  • Testet for GC/MS egnethed
  • Opfylder også ACS specifikationer
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-54-3 , 107-83-5 , 96-14-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexane
SMIL CCCCCC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95 °C
Absorbans 0,005 AU maks. ved 254 nm, 0,005 AU maks. ved 280 nm, 0,07 AU maks. ved 220 nm, 0,25 AU maks. ved 210 nm, Maks. 1,00 AU ved 195 nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.659g/cm³
Mængde 4 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Safe-Cote™ Amber glas
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3710 til 1,3750 (ved 25 °C)
Renhedsgrad noter Opfylder også ACS-specifikationerne
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Damptryk 160 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,31 mPa/s ved 20 °C
FN nummer 1208
Vand 0,01% maks.
Kogepunkt 69 °C
Formel vægt 86.17
Grad OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, 2-Methylpentane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.