Få mere at vide
n-hexane, 95+%, for HPLC
Product Code. p-4258733 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 11944401
Brand: Thermo Scientific 232100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95.0°C
Navn note For HPLC
Absorbans (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
CAS min % 95.0
Farve Farveløs
Surhed 0.0002 meq/g max.
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6590g/mL
Kogepunkt 69.0°C
Mængde 1 L
Flammepunkt −22°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3748 to 1.3810
Analyseprocentområde 95+%
Rester efter fordampning 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 0.659
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
FN nummer 1208
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Vand 0.01% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥95%
Grad HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Hexane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.