Få mere at vide
n-Hexan 1000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320201
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30320201 1 ml
1 options
Product Code. 30320201 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14195500ME1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
CAS 110-54-3
Analyt- eller komponentnavne n-Hexane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 86.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 86,1096 g/mol