Få mere at vide
n-Hexan 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane |
| CAS | 110-54-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Hexane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H14 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC |
| Vis mere |