Få mere at vide
n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7 |
| CAS | 32740-31-1 |
| Molekylær formel | C6 D7 H7 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7 (8 CI, 9 CI), n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7, [1,1,1,2,2,3,3-2H7]Hexane |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCC |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuteriohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.219 |
| Formel vægt | 93.153 g/mol |
| Vis mere |