missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Hexadecyltrimethylammonium-d42 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetrimonium-d42 bromide |
| CAS | 907216-28-8 |
| Molekylær formel | C19 2H42 N . Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d33-aminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d42, Cetrimonium-D42 Bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2; |
| SMIL | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tris(trideuteriomethyl)-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.71 |
| Formel vægt | 405.5137 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?