Få mere at vide
(n-Hexadecyl)tri-n-butylfosfoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11394564
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394564 100 g 100g
11374564 5 g 5g
11384564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01335.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 14937-45-2 | C28H60BrP | 507,67 g/mol
(n-hexadecyl)tri-n-butylphosphoniumbromid anvendes som faseoverførselskatalysator. Det er et miljøvenligt meget effektivt vandbehandlingsmiddel med lavt skummende og giftfrit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(n-hexadecyl)tri-n-butylphosphoniumbromid anvendes som faseoverførselskatalysator. Det er et miljøvenligt meget effektivt vandbehandlingsmiddel med lavt skummende og giftfrit.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod kuldioxid. Opbevares væk fra fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14937-45-2
Molekylær formel C28H60BrP
Molekylvægt (g/mol) 507.67
MDL nummer MFCD00011775
InChI nøgle RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
PubChem CID 84716
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
Smeltepunkt 56 °C til 62 °C
Mængde 100 g
Beilstein 4167404
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn tributyl(hexadecyl)phosphanium;bromid
Formel vægt 507.67
Procent renhed ≥98%