Få mere at vide
n-Hexadecyl palmitate, 98%
Artikelnummer. p-3758160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10051511
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-10-3
Molekylær formel C32H64O2
Molekylvægt (g/mol) 480.86
MDL nummer MFCD00053739
InChI nøgle PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC navn hexadecylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecyl palmitate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Farve Hvid
Kogepunkt 360°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2030
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 480.86
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver