Få mere at vide
n-Hexadecyl palmitat, 98%
Artikelnummer. 10791335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791335 100 g Glasflaske 100g
10051511 5 g Glasflaske 5g
10692562 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    1403.65 DKK / 100g
    Spare 271.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-10-3
Molekylær formel C32H64O2
Molekylvægt (g/mol) 480.86
MDL nummer MFCD00053739
InChI nøgle PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC navn hexadecylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecyl palmitate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 360 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Mængde 100 g
Merck Index 15, 2030
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 480.86
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver