Få mere at vide
n-Hexadecyl mercaptan, 90%, teknisk
Artikelnummer. 10645542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10645542 100 mL Glasflaske 100ml
10041090 10 mL Glasflaske 10ml
10463595 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10645542 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 120521000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2917-26-2
Molekylær formel C16H34S
Molekylvægt (g/mol) 258.5
MDL nummer MFCD00011677
InChI nøgle ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC navn hexadecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecyl mercaptan
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 184 °C til 191 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15SH
Brydningsindeks 1,4610 til 1,463
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 430
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: let opløselig i ethylalkohol, karbontetrachl, opløselig i ether
Formel vægt 258.5
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Liquid or Waxy Solid