Få mere at vide
n-Hexadecyl-d33-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecylamine-D33 |
| CAS | 1191245-82-5 |
| Molekylær formel | C16 D33 H2 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d33-amine (ACI), Hexadecylamine-D33, 1-Hexadecylamine-D33, Hexadecylamine-d33, 1-Aminohexadecane-d33, Cetylamine-d33, n-Hexadecyl-d33-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.659 |
| Formel vægt | 274.484 g/mol |
| Vis mere |