missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Hexadecyl-2,2,3,3à16,16,16-d31 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hexadecanol-D31 |
| CAS | 203633-15-2 |
| Molekylær formel | C16 D31 H3 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d31-ol (9 CI), n-Hexadecanol-D31, n-Hexadecyl-2,2,3,3..0.16,16,16-d31 alcohol, Cetyl alcohol-d31, Cetyl-d31 alcohol, 1-Hexadecanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D31 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.632 |
| Formel vægt | 273.456 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?