missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Hexadecyl-2,2,16,16,16-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexadecanol-2,2,16,16,16-D5 |
| CAS | 1219799-18-4 |
| Molekylær formel | C16 D5 H29 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-2,2,16,16,16-d5-ol, [2,2,16,16,16-2H5]Hexadecanol, n-Hexadecanol-2,2,16,16,16-d5, n-Hexadecyl-2,2,16,16,16-d5 alcohol, Cetyl alcohol-β,ω-d5, Cetyl-2,2,16,16,16-d5 alcohol, 1-Hexadecanol-2,2,16,16,16-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,15D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,16,16,16-pentadeuteriohexadecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.471 |
| Formel vægt | 247.292 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?