missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Hexadecyl-16,16,16-d3 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexadecanol-16,16,16-D3 |
| CAS | 75736-52-6 |
| Molekylær formel | C16 D3 H31 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-16,16,16-d3-ol (9 CI, ACI), [16,16,16-2H3]Hexadecanol, n-Hexadecanol-16,16,16-d3, n-Hexadecyl-16,16,16-d3 alcohol, Cetyl alcohol-ω-d3, Cetyl-16,16,16-d3 alcohol, 1-Hexadecanol-16,16,16-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | 16,16,16-trideuteriohexadecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.459 |
| Formel vægt | 245.28 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?