Få mere at vide
N-Hexadecanoyl-4-Hydroxyproline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hexadecanoyl-4-Hydroxyproline |
| CAS | 41736-92-9 |
| Molekylær formel | C21 H39 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Hexadecanoyl-4-Hydroxyproline |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)22-17-18(23)16-19(22)21(25)26/h18-19,23H,2-17H2,1H3,(H,25,26)/t18-,19+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.539 |
| Formel vægt | 369.288 |