missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Hexadecanoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5) |
| CAS | 946524-35-2 |
| Molekylær formel | C19 D5 H34 N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Hexadecanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]- (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]hexadecanamide (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5), Palmitoyl serinol-d5, N-Hexadecanoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(23)20-18(16-21)17-22/h18,21-22 H,2-17H2,1H3,(H,20,23)/i16D2,17D2,18 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | N-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihydroxypropan-2-yl)hexadecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.549 |
| Formel vægt | 334.324 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?