Få mere at vide
n-Hexadecane, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 18°C |
| Tæthed | 0.77 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | CH3(CH2)14CH3 |
| MDL nummer | MFCD00008998 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | n-Hexadecane, Cetane, n-Hexadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.44 |
| Grad | Research |