Få mere at vide
n-Hexadecan, 99%
Beskrivelse
Hexadecan anvendes til genvinding af værdifulde aminer ved hjælp af destillation fra vandige alkanolaminopløsninger, som i vid udstrækning anvendes i gasforarbejdningsindustrien. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A. Gensidig opløselighed af hexadecan med diethanolamin og med bis(hydroxyethyl)piperazin. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-hexadecan tjener som reference for andre brændstofblandinger og tildeles et cetantal på 100; bruges som stenografi for cetantal, en indikator for dieselbrændstofs forbrændingshastighed. Hexadecan anvendes til fremstilling af emulsioner; også brugt som substrat til fremstilling af biooverfladeaktive stoffer. n-hexadecan har vist sig nyttig til identifikation af hvedefrøproteinet CM3 som en yderst aktiv emulgator. Superamfifobicitet på polymerer kan studeres med hexadecan nedsænkningstest. Formstabiliseret faseændringsmateriale (SSPCM), fremstillet under anvendelse af hexadecan som en PCM , i xGnP som et støttemateriale, har vist sig at have potentialet til at blive brugt til at udvikle byggematerialer med forbedrede termiske energilagringskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til genvinding af værdifulde aminer ved hjælp af destillation fra vandige alkanolaminopløsninger, som i vid udstrækning anvendes i gasforarbejdningsindustrien. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A.M
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexadecane |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 0.773 |
| Kogepunkt | 287 °C |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4345 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 1736592 |
| Opløselighedsinformation | Dette produkt er opløseligt i acetone, alkohol, ether; Den er uopløselig i vand; Opløselig i alkohol, acetone, kloroform og ether; uopløseligt i vand |
| Formel vægt | 226.45 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Hexadecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: hexadecane