Få mere at vide
n-Hexadecan, 99%
Artikelnummer. 11414093
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414093 100 mL 100ml
11424093 500 mL 500ml
11434093 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11414093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10322.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.96 DKK
    368.65 DKK / 100ml
    Spare 40.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,448 g/mol
Hexadecan anvendes til genvinding af værdifulde aminer ved hjælp af destillation fra vandige alkanolaminopløsninger, som i vid udstrækning anvendes i gasforarbejdningsindustrien. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A. Gensidig opløselighed af hexadecan med diethanolamin og med bis(hydroxyethyl)piperazin. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-hexadecan tjener som reference for andre brændstofblandinger og tildeles et cetantal på 100; bruges som stenografi for cetantal, en indikator for dieselbrændstofs forbrændingshastighed. Hexadecan anvendes til fremstilling af emulsioner; også brugt som substrat til fremstilling af biooverfladeaktive stoffer. n-hexadecan har vist sig nyttig til identifikation af hvedefrøproteinet CM3 som en yderst aktiv emulgator. Superamfifobicitet på polymerer kan studeres med hexadecan nedsænkningstest. Formstabiliseret faseændringsmateriale (SSPCM), fremstillet under anvendelse af hexadecan som en PCM , i xGnP som et støttemateriale, har vist sig at have potentialet til at blive brugt til at udvikle byggematerialer med forbedrede termiske energilagringskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Hexadecan anvendes
til genvinding af værdifulde aminer ved hjælp af destillation fra vandige alkanolaminopløsninger, som i vid udstrækning anvendes i gasforarbejdningsindustrien. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A. Gensidig opløselighed af hexadecan med diethanolamin og med bis(hydroxyethyl)piperazin. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-hexadecan tjener som reference for andre brændstofblandinger og tildeles et cetantal på 100; bruges som stenografi for cetantal, en indikator for dieselbrændstofs forbrændingshastighed. Hexadecan anvendes til fremstilling af emulsioner; også brugt som substrat til fremstilling af biooverfladeaktive stoffer. n-hexadecan har vist sig nyttig til identifikation af hvedefrøproteinet CM3 som en yderst aktiv emulgator. Superamfifobicitet på polymerer kan studeres med hexadecan nedsænkningstest. Formstabiliseret faseændringsmateriale (SSPCM), fremstillet under anvendelse af hexadecan som en PCM , i xGnP som et støttemateriale, har vist sig at have potentialet til at blive brugt til at udvikle byggematerialer med forbedrede termiske energilagringskarakteristika.
Noter
Stabil. Cetan kan meget let antændes under kompression. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-76-3
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.448
MDL nummer MFCD00008998
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC navn hexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 0.773
Kogepunkt 287°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Brydningsindeks 1.4345
Mængde 100 mL
Beilstein 1736592
Opløselighedsinformation This product is soluble in acetone,alcohol,ether. It is insoluble in water.Soluble in alcohol,acetone,chloroform,and ether. insoluble in water
Formel vægt 226.45
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane