Få mere at vide
n-Hexadecane, 99%, ren
Artikelnummer. 10449610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10449610 100 mL 100ml
10112680 500 mL 500ml
10023463 2.5 L 2.5 L
15234614 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10449610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    564.93 DKK / 100ml
    Spare 20.07 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
n-hexadecan, 99%, C16H34, CAS-nummer-544-76-3, n-cetan, n-hexadecan, hexadecan, hexadekan, cetan, cetan, ccris 5833, zetan, pentadecan, methyl, unii-f8z00shp6q, 2,5L, 98,5% min. (GC), 01.172, 287,0 grader. C, 100,0, CHEBI:45296, Farveløs, 0,7730g/ml, 208-878-9, 135 grader. C, 226.44, Pure | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-76-3
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.44
MDL nummer MFCD00008998
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC navn hexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7730g/mL
Kogepunkt 287.0°C
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14CH3
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 100 mL
Beilstein 01,172
Specifik vægtfylde 0.773
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viskositet 3.032 mPa.s (25°C)
Formel vægt 226.44
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.